1-Hydroxypiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961933-1G OR961933-5G
APOSOR961933-1GEA 85.7 EUR
APOSOR961933-1G APOSOR961933-5G
1-Hydroxypiperidine 95%
1-Hydroxypiperidine
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038048
Núm. CAS: 4801-58-5