1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961973-100MG OR961973-1G OR961973-250MG
APOSOR961973-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR961973-100MG APOSOR961973-1G APOSOR961973-250MG
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136.194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729280
Núm. CAS: 99980-40-2