N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961993-1G OR961993-250MG
APOSOR961993-1GEA 381 EUR
APOSOR961993-1G APOSOR961993-250MG
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formula: C₂₄H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270204
Núm. CAS: 204320-59-2