1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-2-pyrroline
OR962026-5G
APOSOR962026-5GEA 95.7 EUR
APOSOR962026-5G
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole
Formula: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839942
Núm. CAS: 73286-71-2