3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962047-1G OR962047-500MG
APOSOR962047-1GEA 439 EUR
APOSOR962047-1G APOSOR962047-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117831
Núm. CAS: 264903-54-0