3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(5-bromothiophen-2-yl)propanoic acid, H-2-(5-Br-Thienyl)-Ala-OH
OR962048-1G
APOSOR962048-1GEA 133 EUR
APOSOR962048-1G
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117834
Núm. CAS: 154593-58-5