1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962093-1G OR962093-5G
APOSOR962093-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962093-1G APOSOR962093-5G
1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
1-O-Tolyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12192640
Núm. CAS: 20157-44-2