2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)quinazoline, 4-(4-Hydroxyquinazolin-2-yl)pyridine
OR9622-1G OR9622-5G
APOSOR9622-1GEA 139 EUR
APOSOR9622-1G APOSOR9622-5G
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Formula: C₁₃H₉N₃O
MW: 223,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665826
Núm. CAS: 6484-23-7