2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962208-10G
OR962208-1G
OR962208-5G
APOSOR962208-10GEA
451
EUR
APOSOR962208-10G
APOSOR962208-1G
APOSOR962208-5G
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formula:
C₈H₇N₃ MW: 145,161 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863221 Núm. CAS: 18653-75-3 |