Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR962218-1G
APOSOR962218-1GEA
75.4
EUR
APOSOR962218-1G
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH
Formula:
C₂₂H₂₃NO₄ MW: 365,422 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840400 Núm. CAS: 478183-62-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)