N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(tert-Butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 91.5 EUR
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321007
Núm. CAS: 221352-46-1