2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962319-1G OR962319-250MG
APOSOR962319-1GEA 683 EUR
APOSOR962319-1G APOSOR962319-250MG
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile
Formula: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687167
Núm. CAS: 75920-46-6