(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962387-1G OR962387-250MG
APOSOR962387-1GEA 364 EUR
APOSOR962387-1G APOSOR962387-250MG
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00819133
Núm. CAS: 210709-23-2