4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 909 EUR
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅ClN₂
MW: 176,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135759
Núm. CAS: 4404-11-9