3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Propoxyazetidine hydrochloride
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 731 EUR
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804557
Núm. CAS: 897019-55-5