6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 364 EUR
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09026798
Núm. CAS: 191608-11-4