4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962408-1G OR962408-250MG
APOSOR962408-1GEA 178 EUR
APOSOR962408-1G APOSOR962408-250MG
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371625
Núm. CAS: 7555-94-4