2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962416-1G OR962416-250MG
APOSOR962416-1GEA 0 EUR
APOSOR962416-1G APOSOR962416-250MG
2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
2-(3-Chlorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991645
Núm. CAS: 58357-84-9