2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962436-1G
APOSOR962436-1GEA 78.3 EUR
APOSOR962436-1G
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
2-(4-Chlorophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈ClN
MW: 189,641 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201380
Núm. CAS: 5969-83-5