N-Butyl-4-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962453-5G
APOSOR962453-5GEA 62.5 EUR
APOSOR962453-5G
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
N-Butyl-4-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024635
Núm. CAS: 58259-34-0