Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962459-1G OR962459-5G
APOSOR962459-1GEA 122 EUR
APOSOR962459-1G APOSOR962459-5G
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031415
Núm. CAS: 1664-62-6