Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl-4-cyanocinnamate
OR962483-25G
OR962483-5G
APOSOR962483-25GEA
491
EUR
APOSOR962483-25G
APOSOR962483-5G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187.195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00157182 Núm. CAS: 67472-79-1 |