1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962488-1G OR962488-250MG
APOSOR962488-1GEA 104 EUR
APOSOR962488-1G APOSOR962488-250MG
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076193
Núm. CAS: 13423-60-4