Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962497-1G OR962497-5G
APOSOR962497-1GEA 0 EUR
APOSOR962497-1G APOSOR962497-5G
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234551
Núm. CAS: 21684-59-3