1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962512-1G
APOSOR962512-1GEA 97.3 EUR
APOSOR962512-1G
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈Cl₂O₂
MW: 231,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461541
Núm. CAS: 342386-78-1