2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Sinónimos: N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462901
Núm. CAS: 5465-90-7