4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962538-1G OR962538-5G
APOSOR962538-1GEA 201 EUR
APOSOR962538-1G APOSOR962538-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832129
Núm. CAS: 57928-96-8