2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962547-100MG OR962547-1G OR962547-250MG
APOSOR962547-100MGEA 0 EUR
APOSOR962547-100MG APOSOR962547-1G APOSOR962547-250MG
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01085095
Núm. CAS: 29196-15-4