N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 219 EUR
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01120260
Núm. CAS: 2216-17-3