N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962552-1G OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA 154 EUR
APOSOR962552-1G APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Formula: C₈H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01211871
Núm. CAS: 2585-23-1