N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962553-1G OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA 183 EUR
APOSOR962553-1G APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01211872
Núm. CAS: 50445-50-6