(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR962557-5G
APOSOR962557-5GEA 162 EUR
APOSOR962557-5G
(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
(4-Cyanophenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01250758
Núm. CAS: 1878-82-6