2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 364 EUR
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01661527
Núm. CAS: 55211-84-2