3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
OR962585-1G OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA 115 EUR
APOSOR962585-1G APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02295727
Núm. CAS: 93670-18-9