(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic Acid
OR962590-1G OR962590-250MG OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA 39.3 EUR
APOSOR962590-1G APOSOR962590-250MG APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02682656
Núm. CAS: 139009-66-8