Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962598-1G OR962598-5G
APOSOR962598-1GEA 152 EUR
APOSOR962598-1G APOSOR962598-5G
Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate 96%
Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02976182
Núm. CAS: 60781-34-2