2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962599-1G OR962599-5G
APOSOR962599-1GEA 0 EUR
APOSOR962599-1G APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001653
Núm. CAS: 71995-54-5