5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 168 EUR
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03011381
Núm. CAS: 3757-53-7