(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962640-1G OR962640-5G
APOSOR962640-1GEA 132 EUR
APOSOR962640-1G APOSOR962640-5G
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864822
Núm. CAS: 677764-87-3