(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962642-1G OR962642-5G
APOSOR962642-1GEA 79.9 EUR
APOSOR962642-1G APOSOR962642-5G
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol
Formula: C₆H₈OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202627
Núm. CAS: 63826-59-5