3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962645-1G
OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA
364
EUR
APOSOR962645-1G
APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,173 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203193 Núm. CAS: 25781-99-1 |