(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Methylquinolin-4-yl)methanol
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 232 EUR
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371472
Núm. CAS: 4939-28-0