3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 270 EUR
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772825
Núm. CAS: 857283-89-7