3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 183 EUR
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772826
Núm. CAS: 859850-72-9