2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962689-100MG OR962689-1G OR962689-250MG
APOSOR962689-100MGEA 145 EUR
APOSOR962689-100MG APOSOR962689-1G APOSOR962689-250MG
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08052651
Núm. CAS: 6760-22-1