2-(Isopropylthio)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 162 EUR
APOSOR962705-10G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Formula: C₉H₁₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691961
Núm. CAS: 6397-33-7