2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962718-100MG OR962718-1G OR962718-250MG
APOSOR962718-100MGEA 168 EUR
APOSOR962718-100MG APOSOR962718-1G APOSOR962718-250MG
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703146
Núm. CAS: 14396-89-5