DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR962733-1G
OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA
59.6
EUR
APOSOR962733-1G
APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Formula:
C₉H₁₉NO₃ MW: 189,252 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09031504 Núm. CAS: 146514-31-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)