2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962734-1G OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA 77 EUR
APOSOR962734-1G APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09035985
Núm. CAS: 78648-27-8