2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962753-1G
OR962753-5G
APOSOR962753-1GEA
212
EUR
APOSOR962753-1G
APOSOR962753-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.173 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09743449 Núm. CAS: 313655-45-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...